69025
1-Methylpyrene
suitable for fluorescence, ≥97.0% (GC)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
solid
pf
72-74 °C (lit.)
solubilidade
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
chloroform: soluble
fluorescência
λex 340 nm; λem 486 nm in chloroform
λex 346 nm; λem 378 nm in DMSO
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C17H12/c1-11-5-6-14-8-7-12-3-2-4-13-9-10-15(11)17(14)16(12)13/h2-10H,1H3
chave InChI
KBSPJIWZDWBDGM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3