62501-026
DNAgard® Blood
10mL bottle, for room temp preservation of DNA
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
for molecular biology
Formulário
liquid
temperatura de armazenamento
room temp
Embalagem
1 bottle
forma física
DNAgard Blood reagent 10 mL (stabilizes up to 40 mL of blood)
Informações legais
DNAgard is a registered trademark of Biomatrica
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Malini Udtha et al.
Biopreservation and biobanking, 12(5), 332-336 (2014-10-24)
Preservation of biospecimens for biobanking applications traditionally involves freezing while maintaining the integrity of the product throughout multiple freeze-thaw cycles. The protection and stabilization of DNA at room temperature (RT) may eliminate the costs associated with freezer storage and reduce