53489
Callistephin chloride
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(Glucosyloxy)-4′,5,7-trihydroxyflavylium chloride, Pelargonidin 3-O-glucoside chloride
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
forma
powder
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3c(O)cc(O)cc3[o+]c2-c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O10.ClH/c22-8-16-17(26)18(27)19(28)21(31-16)30-15-7-12-13(25)5-11(24)6-14(12)29-20(15)9-1-3-10(23)4-2-9;/h1-7,16-19,21-22,26-28H,8H2,(H2-,23,24,25);1H/t16-,17-,18+,19-,21-;/m1./s1
chave InChI
CAHGSEFWVUVGGL-UBNZBFALSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3