Key Documents
53180
Sigma-Aldrich
Hexyl β-D-glucopyranoside
≥98.0% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H24O6
Número CAS:
Peso molecular:
264.32
Beilstein:
83239
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
descrição
non-ionic
Ensaio
≥98.0% (TLC)
forma
solid
atividade óptica
[α]/D −36 to −31°° in H2O
peso molecular
264.32 g/mol
técnica(s)
RNA extraction: suitable
hybridization: suitable
tissue culture: suitable
CMC
250 mM
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-3-4-5-6-17-12-11(16)10(15)9(14)8(7-13)18-12/h8-16H,2-7H2,1H3/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
chave InChI
JVAZJLFFSJARQM-RMPHRYRLSA-N
Outras notas
Non-ionic detergent used for solubilizing membrane proteins
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
n-Alkyl-glucosides as detergents for the preparation of highly homogeneous bilayer liposomes of variable sizes ( 60-240 nm phi) applying defined rates of detergent removal by dialysis.
R A Schwendener et al.
Biochemical and biophysical research communications, 100(3), 1055-1062 (1981-06-16)