50847
Gramicidin C from Bacillus brevis
~90% (HPLC)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Bacillus brevis
Nível de qualidade
Ensaio
~90% (HPLC)
Formulário
powder
Impurezas
≤5% water
cor
white to off-white
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
cell membrane | interferes
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCCN)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCN)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@@H](Cc5ccccc5)NC1=O)C(C)C)C(C)C
chave InChI
IUAYMJGZBVDSGL-JYFSIOBESA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?