50283
Anti-Mouse IgG - Atto 655 antibody produced in goat
~1 mg/mL IgG
Sinônimo(s):
Atto 655 [goat Anti-mouse IgG]
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
Atto 655 conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
contém
50% glycerol
reatividade de espécies
mouse
concentração
~1 mg/mL IgG
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
fluorescência
λex 655 nm; λem 677 nm in PBS
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Embalagem
Nota de análise
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.