486R-1
Somatostatin Receptor 2A (EP149) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
Sinônimo(s):
SSTR2A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EP149
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 0.1 mL (concentrate (486R-14))
vial of 0.1 mL (concentrate (486R-14-RUO) Research Use Only)
vial of 0.5 mL (concentrate (486R-15))
vial of 1.0 mL (concentrate (486R-16))
vial of 1.0 mL (concentrate (486R-16-RUO) Research Use Only)
vial of 1.0 mL (pre-dilute (486R-17-RUO) Research Use Only)
vial of 1.0 mL (pre-dilute ready-to-use (486R-17))
vial of 7.0 mL (pre-dilute ready-to-use (486R-18))
vial of 7.0 mL (pre-dilute ready-to-use (486R-18-RUO) Research Use Only)
fabricante/nome comercial
Cell Marque®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (formalin-fixed, paraffin-embedded sections 1:25-1:100 (concentrated))
Isotipo
IgG
controle
lymph node, pancreas, (meningioma)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
visualização
cytoplasmic (
), membranous
Descrição geral
Qualidade
Canada - RUO
European Union - IVD
Japan - RUO
forma física
Nota de preparo
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)