Documentos Principais
47190
Sigma-Aldrich
5-Fluoroorotic acid hydrate
≥99.0% (TLC)
Sinônimo(s):
2,6-Dihydroxy-5-fluoropyrimidine-4-carboxylic acid, 5-Fluorouracil-4-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3FN2O4 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
174.09 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥99.0% (TLC)
Formulário
solid
pf
278 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
4 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(NC(N1)=O)=C(F)C1=O)=O.[H]O[H]
InChI
1S/C5H3FN2O4.H2O/c6-1-2(4(10)11)7-5(12)8-3(1)9;/h(H,10,11)(H2,7,8,9,12);1H2
chave InChI
LODRRYMGPWQCTR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Useful in the selection of orotidine-5′-phosphate decarboxylase mutants of Saccharomyces cerevisiae.
Outras notas
Selective agent in yeast molecular genetics
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
J D Boeke et al.
Methods in enzymology, 154, 164-175 (1987-01-01)
5-FOA is an extremely useful reagent for the selection of Ura- cells amid a population of Ura+ cells. The selection is effective in transformation and recombination studies where loss of URA3+ is desired. A new plasmid shuffling procedure based on