43328
Anti-Rabbit-IgG - Atto 550 antibody produced in goat
Sinônimo(s):
Atto 550-Anti-Rabbit-IgG antibody produced in goat
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
Atto 550 conjugate
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
contém
50% glycerol as stabilizer
reatividade de espécies
rabbit
concentração
1 mg/mL protein
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
fluorescência
λex 550 nm; λem 576 nm in PBS
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Atto 550-goat anti-rabbit-IgG has been used for immunofluorescence applications.
forma física
Nota de análise
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.