42519
D-Tagatose 1,6-diphosphate lithium salt
≥90.0% (TLC)
Sinônimo(s):
TBP
Ensaio
≥90.0% (TLC)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@H](O)C(O)(COP(O)(O)=O)O[C@@H]1COP(O)(O)=O.[Li+]
InChI
1S/C6H14O12P2.Li/c7-4-3(1-16-19(10,11)12)18-6(9,5(4)8)2-17-20(13,14)15;/h3-5,7-9H,1-2H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);/q;+1/t3-,4?,5-,6?;/m1./s1
chave InChI
GQNKMQYFKBYXBK-WTCPDFSZSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)