387M-1
Olig2 (211F1.1) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
100
500
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
211F1.1, monoclonal
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 0.1 mL concentrate (387M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (387M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (387M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (387M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (387M-18)
fabricante/nome comercial
Cell Marque™
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
Isotipo
IgG2aκ
controle
astrocytoma
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
visualização
nuclear
Informações sobre genes
human ... OLIG2(10215)
Descrição geral
Qualidade
IVD | IVD | IVD | NA |
Ligação
forma física
Nota de preparo