314R-1
Cytokeratin 14 (SP53) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
100
500
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SP53, monoclonal
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 0.1 mL concentrate (314R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (314R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (314R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (314R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (314R-18)
fabricante/nome comercial
Cell Marque™
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotipo
IgG
controle
squamous carcinoma
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
visualização
cytoplasmic
Informações sobre genes
human ... KRT14(3861)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Anti-CK14 has been demonstrated to be useful in differentiating squamous cell carcinomas from other epithelial tumors. This antibody has also been useful in separating oncocytic tumors of the kidney from its renal mimics, as well as in identifying metaplastic carcinomas of the breast. Anti-CK14 is particularly valuable in identifying basal-like carcinoma of the breast.
Qualidade
IVD | IVD | IVD | RUO |
Ligação
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)