Key Documents
310-500
Sigma-Aldrich
Smooth Muscle Cell Basal Medium (500 ml)
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
forma
liquid
Nível de qualidade
prazo de validade
1 yr
fabricante/nome comercial
Cell Applications, Inc
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Basal Medium without Growth Supplement
Qualidade
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota de preparo
contained in protocol
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1