30423
3-(Dansylamino)phenylboronic acid
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulfonylamino)benzeneboronic acid, 3-(Dansylamido)benzeneboronic acid
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fluorescência
λex 337 nm; λem 490 nm (Protein adduct)
λex 337 nm; λem 528 nm in methanol
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)Nc3cccc(c3)B(O)O
InChI
1S/C18H19BN2O4S/c1-21(2)17-10-4-9-16-15(17)8-5-11-18(16)26(24,25)20-14-7-3-6-13(12-14)19(22)23/h3-12,20,22-23H,1-2H3
chave InChI
TYXMKSYBCDTGDU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?