23120
α-Chloralose
≥98.0% (chloralose, AT)
Sinônimo(s):
1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-α-D-glucofuranose, Anhydro-D-glucochloral, Chloralose
Ensaio
≥98.0% (chloralose, AT)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +17±2°, 5 hr, c = 2% in ethanol
Impurezas
15% Beta-chloralose
pf
178-184 °C
solubilidade
water: soluble 1 gm in 225 ml at 15 °C
chloroform: slightly soluble
diethyl ether: soluble
glacial acetic acid: soluble
petroleum ether: insoluble
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C8H11Cl3O6/c9-8(10,11)7-16-5-3(14)4(2(13)1-12)15-6(5)17-7/h2-7,12-14H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6-,7-/m1/s1
chave InChI
OJYGBLRPYBAHRT-IPQSZEQASA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Componentes
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?