19699
cis-2-Decenoic acid
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Decenoic acid, (2Z)-
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
95.0-105.0% (T)
forma
liquid
grupo funcional
carboxylic acid
tipo de lipídio
unsaturated FAs
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h8-9H,2-7H2,1H3,(H,11,12)/b9-8-
chave InChI
WXBXVVIUZANZAU-HJWRWDBZSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1