Key Documents
19107
Sigma-Aldrich
UV-VIS detectable IEF Marker solution
pI 8.4, 1 mg/mL in 10 mM NaOH, 0.45 μm filtered
About This Item
Código UNSPSC:
41105336
NACRES:
NA.26
esterilidade
0.45 μm filtered
concentração
1 mg/mL in 10 mM NaOH
temperatura de armazenamento
2-8°C
Adequação
Suitable as IEF marker for HPCE and IEF gels.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1