Documentos Principais
141-500A
EpiVita Growth Medium for Adult Keratinocytes, Serum-Free
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Formulário
liquid
Nível de qualidade
prazo de validade
6 mo.
fabricante/nome comercial
Cell Applications, Inc
condição de armazenamento
protect from light
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
All-in-one, ready-to-use growth medium for cell culture of primary keratinocytes, adult
Qualidade
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota de preparo
contained in protocol
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)