Documentos Principais
130-500
Sigma-Aldrich
Keratinocyte Basal Medium for fetal and neonatal cells (500 ml)
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Formulário
liquid
Nível de qualidade
prazo de validade
1 yr
fabricante/nome comercial
Cell Applications, Inc
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Basal Medium without Growth Supplement
Qualidade
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota de preparo
contained in protocol
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)