Documentos Principais
11130
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol solution
15% PEG 6000 – Tris pH 8; 100 mM
Sinônimo(s):
Crystallization solution 27/Kit-No 02528
About This Item
Código UNSPSC:
12161900
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.25
Nome do produto
PEG 6000 15% – Tris pH 8; 100 mM solution,
pH
8.0±0.2 ( in neat)
Nível de qualidade
densidade
1.03 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)