110M-1
CD10 (56C6) Mouse Monoclonal Antibody
clone 56C6, unconjugated, Cell Marque™
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
100
500
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
56C6, monoclonal
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 0.1 mL concentrate (110M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (110M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (110M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (110M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (110M-18)
fabricante/nome comercial
Cell Marque™
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10-1:50
Isotipo
IgG1
controle
kidney, tonsil
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
visualização
cytoplasmic, membranous
Informações sobre genes
human ... MME(4311)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Qualidade
IVD | IVD | IVD | RUO |
Ligação
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Conteúdo relacionado
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.