11012010
ESO51 cell line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Sinônimo(s):
ESO51 Human Cells, Human ESO51 Line
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human esophagus
embalagem
tube of 5 μg 11012010-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11012010-1VL
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Large spherical clumps of cells growing in suspension
produtos
P53 mutation c.524G>A
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Aplicação
Embalagem
Perfil do DNA
CSF1PO: 10
D13S317: 11
D16S539: 13
D5S818: 11
D7S820: 8.2
THO1: 9
TPOX: 8
vWA: 14,15
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)