91129
Trichloroethylene
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Sinônimo(s):
TCE, Trichloroethene
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.5 (vs air)
pressão de vapor
61 mmHg ( 20 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.5% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
770 °F
contém
(stabilized)
Impurezas
free halogens, in accordance
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.005% free alkali (as NaOH)
≤0.01% water
resíduo de evaporação
≤0.001%
índice de refração
n20/D 1.476 (lit.)
n20/D 1.477
pb
86.7 °C (lit.)
pf
−84.8 °C (lit.)
densidade
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
chave InChI
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
closed cup - does not flash
Ponto de fulgor (°C)
closed cup - does not flash