746460
Lithium chloride
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
anhydrous
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.33 hPa ( 547 °C)
linha de produto
Redi-Dri™
Ensaio
≥99%
forma
powder
qualidade
free-flowing
Impurezas
≤0.008 meq/g Titr. base
≤0.01% insolubles
perda
≤1.0% loss on drying
pH
~6 (20 °C, 50 g/L)
pf
605 °C (lit.)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Ba: ≤0.003%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.20%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP-OES)
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Increased efficiency – Eliminate time and effort of loosening hardened powders
- Safety – Avoid risks of using tools of force to break up clumps
- Economy – Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs
- Assured quality – Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents
- Flexible volumes – Available from research amounts to scale-up quantities
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1