59600
3-Methyl-2-butanone
puriss., ≥98.5% (GC)
Sinônimo(s):
Isopropyl methyl ketone, Methyl isopropyl ketone
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss.
Ensaio
≥98.5% (GC)
Formulário
liquid
Lim. expl.
0.34-6.3 %
técnica(s)
GC/GC: suitable
índice de refração
n20/D 1.388 (lit.)
n20/D 1.388
p.e.
94-95 °C (lit.)
pf
−92 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble(lit.)
densidade
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-4(2)5(3)6/h4H,1-3H3
chave InChI
SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
30.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
-1 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)