53847
Hydrazine hydrate solution
puriss. p.a., 24-26% in H2O (RT)
Sinônimo(s):
Hydrazinium hydroxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
24-26% (iodometric)
24-26% in H2O (RT)
densidade
1.01 g/mL at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O.NN
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2
chave InChI
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)