244074
Nickel(II) nitrate hexahydrate
crystals
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
94.5-105.5% (EDTA titration)
Nível de qualidade
forma
crystals
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: nickel
pf
56 °C (lit.)
densidade
2.05 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Ni.6H2O/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2/q2*-1;+2;;;;;;
chave InChI
AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3