227617
Aluminum sulfate octadecahydrate
≥97%
Sinônimo(s):
Aluminum sulfate hydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
≥97%
98.0-102.0% (ACS specification)
Formulário
chunks or granules
crystalline powder
powder or crystals
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: aluminum
Impurezas
≤0.01% insolubles
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
traços de cátion
Ca: 0.01%
Fe: ≤0.002%
K: 0.005%
Mg: 0.002%
Na: 0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cadeia de caracteres SMILES
O=S(O)(O)=O.[AlH2][AlH2].O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.9H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);9*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;;/p-6
chave InChI
KFCWRPFNNIEZRY-UHFFFAOYSA-H
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?