14021
Titanium(IV) oxide
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
Titania, Titanium dioxide
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
Formulário
nanoparticles
perda
≤0.5% loss on ignition, 1000 °C, 2 h
pf
>350 °C (lit.)
densidade
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
As: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
chave InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)