11520
Lead(II) nitrate
puriss., ≥99%
Sinônimo(s):
Lead dinitrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss.
Ensaio
≥99%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: lead
pf
470 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[PbH2++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
chave InChI
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)