Key Documents
02882
Sigma-Aldrich
Etanol
purum, absolute ethanol, denaturated with 2% 2-butanone, A15 MEK1, ≥99.8% (based on denaturant-free substance)
Sinônimo(s):
Álcool etílico
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
46.07
Beilstein:
1718733
Número MDL:
Código UNSPSC:
15101802
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.05
densidade de vapor
1.59 (vs air)
1.59 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
grau
purum
Ensaio
≥99.8% (based on denaturant-free substance)
forma
liquid
temperatura de autoignição
683 °F
qualidade
absolute ethanol, denaturated with 2% 2-butanone, A15 MEK1
Lim. expl.
19 %, 60 °F
19 %
índice de refração
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.363
pb
78 °C (lit.)
78 °C
pf
-114 °C
−114 °C (lit.)
densidade
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Sales restrictions may apply
Nota de rodapé
1A distribuição e uso de álcool etílico na Suíça requer uma licença da Administração federal suíça de álcool.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Vashist SK.
Protocol Exchange (2011)
A highly-sensitive and rapid Surface Plasmon Resonance immunoassay procedure based on the covalent-orientated immobilization of antibodies.
Vashist SK.
Protocol Exchange (2011)
Chandra Kumar Dixit et al.
Nature protocols, 6(4), 439-445 (2011-03-18)
This protocol describes an improved and optimized approach to develop rapid and high-sensitivity ELISAs by covalently immobilizing antibody on chemically modified polymeric surfaces. The method involves initial surface activation with KOH and an O(2) plasma, and then amine functionalization with
Spectrophotometric characteristics of chlorophylls a and b and their pheophytins in ethanol.
J F Wintermans et al.
Biochimica et biophysica acta, 109(2), 448-453 (1965-11-29)
A new oxidase-peroxidase kit for ethanol assays in alcoholic beverages.
Gonchar MV, et al.
Food Technology and Biotechnology, 39(1), 37-42 (2001)