Documentos Principais
Z801542
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Special Optical Glass, spectral range 360-2,500 nm, pathlength 50 mm, chamber volume 17,500 μL
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiais
optical glass
descrição
2 polished windows
fabricante/nome comercial
Hellma 6030-OG
Parâmetros
360-2,500 nm spectral range
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
A × L × P
45 mm × 12.5 mm × 52.5 mm
volume da câmara
17,500 μL
percurso óptico
50 mm
método de detecção
photometric
Descrição geral
without lid
Embalagem
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)