Z803510
Hellma® cylindrical absorption cuvettes
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 50 mm, chamber volume 14,000 μL
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Produtos recomendados
Materiais
Suprasil® quartz
descrição
with 2 polished windows
fabricante/nome comercial
Hellma 120-QS
Parâmetros
200-2,500 nm spectral range
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Profundidade
52.5 mm
volume da câmara
14,000 μL
percurso óptico
50 mm
método de detecção
photometric
Descrição geral
with 2 PTFE stoppers
Embalagem
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)