Key Documents
Z413526
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-way adapter
joint: ST/NS 19/22
Sinônimo(s):
3 way adapter, glass adapter, glass adapters
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Junta
joint: ST/NS19/22
Categorias relacionadas
Descrição geral
Side-arm is at 75° angle from bottom joint.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)