Y0001981
Mometasone furoate monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(11β,16α)-9,21-Dichloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
mometasone
fabricante/nome comercial
EDQM
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC21[C@H]([C@H]4[C@@]([C@@]([C@@H](C4)C)(OC(=O)c5[o]ccc5)C(=O)CCl)(C[C@@H]2O)C)CCC3=CC(=O)C=C[C@@]31C.O
InChI
1S/C27H30Cl2O6.H2O/c1-15-11-19-18-7-6-16-12-17(30)8-9-24(16,2)26(18,29)21(31)13-25(19,3)27(15,22(32)14-28)35-23(33)20-5-4-10-34-20;/h4-5,8-10,12,15,18-19,21,31H,6-7,11,13-14H2,1-3H3;1H2/t15-,18+,19+,21+,24+,25+,26?,27+;/m1./s1
chave InChI
AQCCVUHZMIMSIB-RYPKNOTESA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Y0001981 |