Y0001877
Gadodiamide impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Dihydrogen[3,6,9-tris(carboxylatomethyl)-3,6,9- triazaundecanedioato-κ3N3,N6,N9-gadolinate](2-), Gd-DTPA
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
gadodiamide
fabricante/nome comercial
EDQM
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C14H23N3O10.2C7H17NO5.Gd/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27;2*1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9;/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);2*4-13H,2-3H2,1H3;/q;;;+3/p-3/t;2*4-,5+,6+,7+;/m.00./s1
chave InChI
LGMLJQFQKXPRGA-VPVMAENOSA-K
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)