Y0001780
Boldo leaf dry extract HRS
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Boldo extract
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
boldo leaf
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
matrix material
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)