Y0001703
Zanamivir impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride, 1-Amidinopyrazole hydrochloride, Praxadine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
zanamivir
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
167-170 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NC(=N)n1cccn1
InChI
1S/C4H6N4.ClH/c5-4(6)8-3-1-2-7-8;/h1-3H,(H3,5,6);1H
chave InChI
RBZRMBCLZMEYEH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)