Y0001572
Atovaquone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Mepron, trans-2-[4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl]-3-hydroxy-1,4-naphthalenedione
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
atovaquone
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C([C@H]2CC[C@@H](CC2)c3ccc(Cl)cc3)C(=O)c4ccccc4C1=O
InChI
1S/C22H19ClO3/c23-16-11-9-14(10-12-16)13-5-7-15(8-6-13)19-20(24)17-3-1-2-4-18(17)21(25)22(19)26/h1-4,9-13,15,26H,5-8H2/t13-,15-
chave InChI
KUCQYCKVKVOKAY-CTYIDZIISA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)