Y0001519
Pioglitazone for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Pioglitazone hydrochloride, 5-[[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione monohydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
pioglitazone
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCc1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2)nc1
InChI
1S/C19H20N2O3S.ClH/c1-2-13-3-6-15(20-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)21-19(23)25-17;/h3-8,12,17H,2,9-11H2,1H3,(H,21,22,23);1H
chave InChI
GHUUBYQTCDQWRA-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PPARG(5468)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)