Y0001495
Sulfadimidine for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Sulfamethazine, 4,6-Dimethylsulfadiazine, 4-Amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, Sulfadimethyldiazine, Sulfadimidine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sulfadimidine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
chave InChI
ASWVTGNCAZCNNR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)