Y0001467
Amikacin impurity I
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(S)-(−)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
amikacin
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
200-203 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCC[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-2-1-3(6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
chave InChI
IVUOMFWNDGNLBJ-VKHMYHEASA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)