Y0001297
Iopentol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-[Acetyl(2-hydroxy-3-methylpropyl)amino]-N,N′-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
iopentol
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Ic1c(c(c(c(c1C(=O)NCC(O)CO)I)C(=O)NCC(O)CO)I)N(CC(O)COC)C(=O)C
InChI
1S/C20H28I3N3O9/c1-9(29)26(5-12(32)8-35-2)18-16(22)13(19(33)24-3-10(30)6-27)15(21)14(17(18)23)20(34)25-4-11(31)7-28/h10-12,27-28,30-32H,3-8H2,1-2H3,(H,24,33)(H,25,34)
chave InChI
IUNJANQVIJDFTQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)