Y0001261
Lufenuron for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Lufenuron, 1-[2,5-Dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
lufenuron
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(C(F)(F)F)C(F)(F)Oc1cc(Cl)c(NC(=O)NC(=O)c2c(F)cccc2F)cc1Cl
InChI
1S/C17H8Cl2F8N2O3/c18-6-5-11(32-17(26,27)14(22)16(23,24)25)7(19)4-10(6)28-15(31)29-13(30)12-8(20)2-1-3-9(12)21/h1-5,14H,(H2,28,29,30,31)
chave InChI
PWPJGUXAGUPAHP-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>338.0 °F - (External MSDS)
Ponto de fulgor (°C)
> 170 °C - (External MSDS)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)