Y0000896
Racecadotril
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(RS)-Benzyl N-[3-(acetylthio)-2-benzylpropanoyl]glycinate, (±)-Acetorphan, Acetorphan, Cadotril, Redotil, Tiorfan, Zedott
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
racecadotril
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)SCC(Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C21H23NO4S/c1-16(23)27-15-19(12-17-8-4-2-5-9-17)21(25)22-13-20(24)26-14-18-10-6-3-7-11-18/h2-11,19H,12-15H2,1H3,(H,22,25)
chave InChI
ODUOJXZPIYUATO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)