Y0000884
Carprofen for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Carprofen, 6-Chloro-α-methyl-9H-carbazole-2-acetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
carprofen
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C(O)=O)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccc(Cl)cc23
InChI
1S/C15H12ClNO2/c1-8(15(18)19)9-2-4-11-12-7-10(16)3-5-13(12)17-14(11)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,18,19)
chave InChI
PUXBGTOOZJQSKH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTGS2(5743)
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)