Y0000826
Niflumic acid impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)pyridine-3-carboxamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
niflumic acid
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(ccc1)NC(=O)c2c(nccc2)O
InChI
1S/C13H9F3N2O2/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)18-12(20)10-5-2-6-17-11(10)19/h1-7H,(H,17,19)(H,18,20)
chave InChI
HRAILYWEUPEYQL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)