518654
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
95%
Sinônimo(s):
2-Chloro-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine
Ensaio
95%
pf
262-268 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc2nc(Cl)nc(N)c2cc1OC
InChI
1S/C10H10ClN3O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(11)14-9(5)12/h3-4H,1-2H3,(H2,12,13,14)
chave InChI
HWIIAAVGRHKSOJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?