Y0000819
Marbofloxacin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-piperazino)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-ij][1,2,4]benzoxadiazine-6-carboxylic acid, Zeniquin®
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
marbofloxacin
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCN(CC1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN4N(C)COc2c34)C(O)=O
InChI
1S/C17H19FN4O4/c1-19-3-5-21(6-4-19)14-12(18)7-10-13-16(14)26-9-20(2)22(13)8-11(15(10)23)17(24)25/h7-8H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)
chave InChI
BPFYOAJNDMUVBL-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)