Y0000778
Warfarin sodium clathrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-(α-Acetonylbenzyl)-4-hydroxycoumarin sodium salt, 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
warfarin
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].CC(=O)CC(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4.Na/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22;/h2-10,15,21H,11H2,1H3;/q;+1/p-1
chave InChI
KYITYFHKDODNCQ-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)